missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Hydroxynicotinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7031270
80.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
609-70-1
C6H5NO3
139.11
MFCD00040286
CHCUBGPSZDGABM-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxynicotinic acid, 4-hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 4-hydroxy-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 4-oxo-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 4-oxo-1,4-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid, 4-hydroxyl-nicotinic acid, 3-carboxy-4-hydroxypyridine, odhpca
69113
4-Oxo-1H-Pyridin-3-Carbonsäure
OC(=O)C1=CNC=CC1=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
609-70-1
C6H5NO3
139.11
MFCD00040286
CHCUBGPSZDGABM-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxynicotinic acid, 4-hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 4-hydroxy-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 4-oxo-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 4-oxo-1,4-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid, 4-hydroxyl-nicotinic acid, 3-carboxy-4-hydroxypyridine, odhpca
69113
4-Oxo-1H-Pyridin-3-Carbonsäure
OC(=O)C1=CNC=CC1=O

4-Hydroxynicotinic acid, is used as a chemical synthesis reagent. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
4-Hydroxynicotinsäure wird als chemisches Synthesereagenz verwendet. Er wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.

Löslichkeit
Löslich in 0.1 M NaOH: 0.1 g/ml

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxynicotinic acid
Schmelzpunkt 256°C to 259°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in 0.1 M NaOH: 0.1g/mL.
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'