Learn More
4'-Hydroxyoctanophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362557
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362557 1 g 1 Gramm
11372557 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11662.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2589-73-3 | C14H20O2 | 220.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2589-73-3
Summenformel C14H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.31
MDL-Nummer MFCD00082694
InChI-Schlüssel GPDYSJOGSNWMDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-octanoylphenol, 1-4-hydroxyphenyl octan-1-one, 4'-hydroxyoctanophenone, 1-octanone, 1-4-hydroxyphenyl, octanophenone, 4'-hydroxy, unii-e2e77z6duk, e2e77z6duk, 1-4-hydroxyphenyl-1-octanone
PubChem CID 75767
IUPAC-Name 1-(4-Hydroxyphenyl)octan-1-on
SMILES CCCCCCCC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxyoctanophenone
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Menge 1 g
Beilstein 1954746
Formelmasse 220.31
Reinheit (%) 99%