missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4’-Hydroxyphenyl Carvedilol-d3, TRC

Artikelnummer. 30404288
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30404288 10 mg
30404082 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30404288 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94912110MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1189675-28-2
Summenformel C24 2H3 H23 N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 425.49
Synonym 4-[2-[[3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-3-(trideuteriomethoxy)phenol, 4-[2-[[3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-3-(methoxy-d3)phenol, 4-Hydroxycarvedilol-d3 (methoxy-d3), 4'-Hydroxyphenylcarvedilol-D3 (methoxy-D3), 4'-Hydroxyphenyl carvedilol-d3
IUPAC-Name 4-[2-[[3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-3-(trideuteriomethoxy)phenol
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(O)ccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxyphenylcarvedilol-d3
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H26N2O5/c1-29-23-13-16(27)9-10-21(23)30-12-11-25-14-17(28)15-31-22-8-4-7-20-24(22)18-5-2-3-6-19(18)26-20/h2-10,13,17,25-28H,11-12,14-15H2,1H3/i1D3
Formelmasse 425.203
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.