Learn More
4-Hydroxyphenylacetamid, 99 %, ACROS Organics™
Click to view available options
5 g-Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxyphenylacetamide |
Namenshinweis | 99% |
CAS | 17194-82-0 |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C8H9NO2 |
MDL-Nummer | MFCD00017145 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Hydroxyphenylacetamide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.