Learn More
4-Hydroxyphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022307
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
156-38-7
C8H8O3
152.149
MFCD00004347
XQXPVVBIMDBYFF-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxyphenyl acetic acid, p-hydroxyphenylacetic acid, 4-hydroxyphenyl acetic acid, 4-hydroxyphenylacetate, 4-hydroxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy, p-hydroxyphenyl acetic acid, parahydroxy phenylacetic acid, 4-carboxymethylphenol
127
CHEBI:18101
2-(4-Hydroxyphenyl)Essigsäure
C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
156-38-7
C8H8O3
152.149
MFCD00004347
XQXPVVBIMDBYFF-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxyphenyl acetic acid, p-hydroxyphenylacetic acid, 4-hydroxyphenyl acetic acid, 4-hydroxyphenylacetate, 4-hydroxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy, p-hydroxyphenyl acetic acid, parahydroxy phenylacetic acid, 4-carboxymethylphenol
127
CHEBI:18101
2-(4-Hydroxyphenyl)Essigsäure
C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)O
It is used as a reagent in the acylation of phenols and amines. It is also used for fluorometric determination of oxidative enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Reagenz bei der Acylierung von Phenolen und Aminen verwendet. Es wird auch für die fluorometrische Bestimmung von oxidativen Enzymen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyphenylacetic acid
Schmelzpunkt 148°C to 150°C
Menge 25 g
Beilstein 1448766
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%