Learn More
4-Hydroxyphthalsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4-Hydroxyphthalic acid is used as a precursor to prepare 3,5-dichloro-4-hydroxyphthalic acid using the reagent aqueous acetic acid and chlorine. Further, it is also used as a starting material in the manufacture of N-(4-carboxyphenyl)-4-acetoxyphthalimide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxyphthalsäure wird als Vorstufe zur Herstellung von 3,5-Dichlor-4-Hydroxyphthalsäure mit der wässrigen Essigsäure und Chlor des Reagenz verwendet. Darüber hinaus wird es auch als Ausgangsmaterial bei der Herstellung von N-(4-Carboxyphenyl)-4-acetoxyphthalimid verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
4-Hydroxyphthalsäure wird als Vorstufe zur Herstellung von 3,5-Dichlor-4-Hydroxyphthalsäure mit der wässrigen Essigsäure und Chlor des Reagenz verwendet. Darüber hinaus wird es auch als Ausgangsmaterial bei der Herstellung von N-(4-Carboxyphenyl)-4-acetoxyphthalimid verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxyphthalic acid |
Schmelzpunkt | ∼190°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly miscible with water. |
Formelmasse | 182.13 |
Reinheit (%) | 98% |