Learn More
4-Hydroxyphthalisches Anhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258999
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
610-35-5
C8H6O5
182.13
MWRVRCAFWBBXTL-UHFFFAOYSA-N
1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxybenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4-dicarboxyphenol, 4-hydroxy-phthalic acid, acmc-1avol, ksc357m7h, 4-hydroxyphthalic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylicacid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-hydroxy
11881
CHEBI:27600
4-hydroxyphthalsäure
C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
610-35-5
C8H6O5
182.13
MWRVRCAFWBBXTL-UHFFFAOYSA-N
1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxybenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4-dicarboxyphenol, 4-hydroxy-phthalic acid, acmc-1avol, ksc357m7h, 4-hydroxyphthalic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylicacid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-hydroxy
11881
CHEBI:27600
4-hydroxyphthalsäure
C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyphthalic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 191.0°C to 194.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 182.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver