Learn More
4'-(Imidazol-1-yl)acetophenone, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4'-(Imidazol-1-yl)acetophenone |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H10N2O/c1-9(14)10-2-4-11(5-3-10)13-7-6-12-8-13/h2-8H,1H3 |
| Formelmasse | 186.0793 |