Learn More
4-Iod-2-Methyl-1H-Imidazol, Thermo Scientific™™
Catalog Number p-4841366
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
73746-45-9
C4H5IN2
208.00
MFCD02684335
SEDSLMWYUQACGR-UHFFFAOYSA-N
2794623
5-Iod-2-methyl-1H-imidazol
CC1=NC=C(I)N1
73746-45-9
C4H5IN2
208.00
MFCD02684335
SEDSLMWYUQACGR-UHFFFAOYSA-N
2794623
5-Iod-2-methyl-1H-imidazol
CC1=NC=C(I)N1
Chemischer Name oder Material 4-iodo-2-methyl-1H-imidazole
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-iodo-2-methyl-1h-imidazole, 2-methyl-4 5-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-2-methylimidazole, 2-methyl-4-iodo-1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl-3h-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl, 2-methyl-4-jodimidazol, ksc638k7d, 1h-imidazole,4-iodo-2-methyl, 1h-imidazole,5-iodo-2-methyl
Formelmasse 208.0016