Learn More
4-Iod-3-Methyl-5-Phenylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701866
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
16114-53-7
C10H8INO
285.084
MFCD03086126
RLZGZJOMCXKYIW-UHFFFAOYSA-N
4-iodo-3-methyl-5-phenylisoxazole, isoxazole,4-iodo-3-methyl-5-phenyl, 3-methyl-5-phenyl-4-iodoisoxazole, 4-iodo-3-methylisoxazol-5-yl benzene, 4-iodo-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl benzene
2776520
4-iodo-3-methyl-5-phenyl-1,2-oxazol
CC1=NOC(=C1I)C2=CC=CC=C2
16114-53-7
C10H8INO
285.084
MFCD03086126
RLZGZJOMCXKYIW-UHFFFAOYSA-N
4-iodo-3-methyl-5-phenylisoxazole, isoxazole,4-iodo-3-methyl-5-phenyl, 3-methyl-5-phenyl-4-iodoisoxazole, 4-iodo-3-methylisoxazol-5-yl benzene, 4-iodo-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl benzene
2776520
4-iodo-3-methyl-5-phenyl-1,2-oxazol
CC1=NOC(=C1I)C2=CC=CC=C2
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-3-methyl-5-phenylisoxazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 285.08
Reinheit (%) 97%