Learn More
4-Iod-5-Methyl-3-Phenylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701872
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
31295-66-6
C10H8INO
285.084
MFCD02681888
DDVPBKUHWSZYIP-UHFFFAOYSA-N
4-iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole, isoxazole, 4-iodo-5-methyl-3-phenyl, 3-phenyl-4-iodo-5-methylisoxazole
2776150
4-iodo-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol
CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)I
31295-66-6
C10H8INO
285.084
MFCD02681888
DDVPBKUHWSZYIP-UHFFFAOYSA-N
4-iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole, isoxazole, 4-iodo-5-methyl-3-phenyl, 3-phenyl-4-iodo-5-methylisoxazole
2776150
4-iodo-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol
CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)I
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 285.08
Reinheit (%) 97%