Learn More
4-Iod-N,N-dimethylanilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Iodo-N,N-dimethylaniline |
| CAS | 698-70-4 |
| Summenformel | C8 H10 I N |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10IN/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc(I)cc1 |
| IUPAC-Name | 4-Iod-N,N-dimethylanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 247.076 |
| Formelmasse | 246.9858 |