Learn More
4-Iodanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-dehydroanilinium ion, a stable distonic isomer of ionized aniline, by collision-activated dissociation of protonated 4-iodoaniline. Palladium-catalyzed carbonylation of 4-iodoaniline gave the corresponding four- armed star polybenzamides. 4-Iodoaniline is a iodine substituted aniline that is widely used as chemical intermediates in the manufacturing of dyes and drugs. 4-Iodoaniline was used to prepare phenyl functionalized graphene oxide (I-Ph-GO).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Dehydroaniliniumion, ein stabiles distonisches Isomer von ionisiertem Anilin, durch kollisionsaktivierte Dissoziation von protoniertem 4-Iodanilin. Palladium-katalysierte Carbonylierung von 4-Iodanilin gab den entsprechenden vierarmigen Sternpolybenzamiden. 4-Iodanilin ist ein JId substituiertes Anilin, das als chemische Zwischenprodukte bei der Herstellung von Farbstoffen und Medikamenten weit verbreitet ist. 4-Iodoanilin wurde zur Herstellung von Phenyl-funktionalisiertem Graphenoxid (I-Ph-GO) verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser. Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Iodoaniline |
Schmelzpunkt | 61°C to 64°C |
Menge | 50 g |
Beilstein | 774101 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Merck Index | 14,5027 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water.Soluble in chloroform,methanol. |
Formelmasse | 219.03 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only