missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Iodanisol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
4-Iodoanisole is used in wide range of medicals industrial applications as well as in human and animal nutrition products, pharmaceutical intermediates, polarizing films for Liquid Crystal Display (LCD) chemicals. Iodine derivatives are also used as organic building blocks, analytical reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iodanisol wird in einer Vielzahl von medizinischen industriellen Anwendungen sowie in Produkten für die menschliche und tierische Ernährung wie Antiseptika und Desinfektionsmittel, pharmazeutischen Zwischenprodukten, Polarisationsfolien für Flüssigkristallanzeigen [LCD] verwendet. Jodderivate werden auch als organische Bausteine, analytische Reagenzien, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ether, Chloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Lichtquellen lagern.
4-Iodanisol wird in einer Vielzahl von medizinischen industriellen Anwendungen sowie in Produkten für die menschliche und tierische Ernährung wie Antiseptika und Desinfektionsmittel, pharmazeutischen Zwischenprodukten, Polarisationsfolien für Flüssigkristallanzeigen [LCD] verwendet. Jodderivate werden auch als organische Bausteine, analytische Reagenzien, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ether, Chloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Lichtquellen lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Iodoanisole |
Schmelzpunkt | 48°C to 52°C |
Siedepunkt | 240°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1906692 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,ether,chloroform. |
Formelmasse | 234.04 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'