Learn More
Alfa Aesar™ 4-Iodbenzylalkohol, 97 %
Marke: Alfa Aesar™ L19278.03
Weitere Details : CAS : 18282-51-4 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
18282-51-4 | |
234.036 | |
CNQRHSZYVFYOIE-UHFFFAOYSA-N | |
29012 | |
C1=CC(=CC=C1CO)I |
C7H7IO | |
MFCD01732720 | |
4-iodobenzyl alcohol, 4-iodophenyl methanol, p-iodobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-iodo, benzyl alcohol, p-iodo, 4-iodobenzylalcohol, p-iodobenzylalcohol, 4-iodobenzyl-alcohol, 4-iodobenzyl zlcohol, p-lodo-benzyl alcohol | |
(4-iodphenyl)methanol |
Spezifikation
4-Iodobenzyl alcohol | |
72°C to 74°C | |
18282-51-4 | |
MFCD01732720 | |
4-iodobenzyl alcohol, 4-iodophenyl methanol, p-iodobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-iodo, benzyl alcohol, p-iodo, 4-iodobenzylalcohol, p-iodobenzylalcohol, 4-iodobenzyl-alcohol, 4-iodobenzyl zlcohol, p-lodo-benzyl alcohol | |
C1=CC(=CC=C1CO)I | |
234.036 | |
234.04 |
Light sensitive | |
1g | |
C7H7IO | |
1931621 | |
CNQRHSZYVFYOIE-UHFFFAOYSA-N | |
(4-iodphenyl)methanol | |
29012 | |
97% |