Learn More
Alfa Aesar™ 4-Iodobenzylaminhydrochlorid, 97 %
Marke: Alfa Aesar™ L19967.03
Weitere Details : CAS : 59528-27-7 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge | 1g |
---|
Beschreibung
Anwendungen4-Iodbenzylamin-Hydrochlorid wird zur Herstellung von zyklischem Amid verwendet, indem es mit Methyl-4-brommethyl-3-methoxycarbonylcinnamat in Gegenwart von Triethylamin reagiert. Es wird auch in der pharmazeutischen Industrie, in der Agrochemie und in der Farbstoffindustrie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
59528-27-7 | |
269.51 | |
GBJMURRFWZREHE-UHFFFAOYSA-N | |
16217505 | |
C1=CC(=CC=C1CN)I.Cl |
C7H9ClIN | |
MFCD04039324 | |
4-iodobenzylamine hydrochloride, 4-iodophenyl methanamine hydrochloride, 4-iodobenzylamine hcl, benzenemethanamine, 4-iodo-, hydrochloride, 4-iodophenyl methylamine, chloride, 1-4-iodophenyl methanamine hydrochloride, 4-iodobenzylamine, hydrochloride salt, 4-iodobenzylaminehydrochloride, pubchem3304, acmc-209tzk | |
(4-iodphenyl)methanamin;hydrochlorid |
Spezifikation
4-Iodobenzylamine hydrochloride | |
275°C to 280°C (decomposition) | |
59528-27-7 | |
MFCD04039324 | |
4-iodobenzylamine hydrochloride, 4-iodophenyl methanamine hydrochloride, 4-iodobenzylamine hcl, benzenemethanamine, 4-iodo-, hydrochloride, 4-iodophenyl methylamine, chloride, 1-4-iodophenyl methanamine hydrochloride, 4-iodobenzylamine, hydrochloride salt, 4-iodobenzylaminehydrochloride, pubchem3304, acmc-209tzk | |
GBJMURRFWZREHE-UHFFFAOYSA-N | |
(4-iodphenyl)methanamin;hydrochlorid | |
16217505 | |
97% |
Light sensitive | |
1g | |
C7H9ClIN | |
3691299 | |
Soluble in water. | |
C1=CC(=CC=C1CN)I.Cl | |
269.51 | |
269.51 |