Learn More
4-Iodphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701875
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
2059-76-9
C7H4INS
261.08
MFCD00041091
SNLGBRZZFRSXHA-UHFFFAOYSA-N
74938
1-Iod-4-isothiocyanatobenzol
IC1=CC=C(C=C1)N=C=S
2059-76-9
C7H4INS
261.08
MFCD00041091
SNLGBRZZFRSXHA-UHFFFAOYSA-N
74938
1-Iod-4-isothiocyanatobenzol
IC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Chemischer Name oder Material 4-Iodophenyl isothiocyanate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel IC6H4NCS
Menge 1 g
Synonym 4-iodophenyl isothiocyanate, 4-iodophenylisothiocyanate, 1-iodo-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-iodo-4-isothiocyanato, 4-ipitc, acmc-20amg6, 4-iodobenzenisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-iodobenzene, #, benzene,1-iodo-4-isothiocyanato
Formelmasse 261.08
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodophenyl isothiocyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.