Learn More
4-Iodpyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028251
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
15854-87-2
C5H4IN
205.00
MFCD02093937
RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
609492
4-Iodpyridin
IC1=CC=NC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
15854-87-2
C5H4IN
205.00
MFCD02093937
RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
609492
4-Iodpyridin
IC1=CC=NC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Iodopyridine
Schmelzpunkt 96°C to 99°C
Menge 1 g
Beilstein 1594
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 205
Reinheit (%) 96%