Learn More
4-Isopropylbenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052558
16.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
21900-62-9
C10H11ClO
182.647
MFCD03424703
LBSYWDTVBUZMCM-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylbenzoyl chloride, 4-1-methylethyl benzoyl chloride, 4-isopropyl-benzoyl chloride, 4-iso-propyl-benzoyl chloride, 4-1-methylethyl-benzoyl chloride, 4-propan-2-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-1-methylethyl, p-isopropylbenzoyl chloride, rho-isopropylbenzoyl chloride, 4-isopropyl benzoyl chloride
2759486
4-Propan-2-ylbenzoylchlorid
CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
21900-62-9
C10H11ClO
182.647
MFCD03424703
LBSYWDTVBUZMCM-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylbenzoyl chloride, 4-1-methylethyl benzoyl chloride, 4-isopropyl-benzoyl chloride, 4-iso-propyl-benzoyl chloride, 4-1-methylethyl-benzoyl chloride, 4-propan-2-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-1-methylethyl, p-isopropylbenzoyl chloride, rho-isopropylbenzoyl chloride, 4-isopropyl benzoyl chloride
2759486
4-Propan-2-ylbenzoylchlorid
CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylbenzoyl chloride
Farbe Gelb
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 182.65
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig