Learn More
4-(Isopropylcarbamoyl)benzolboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7035211
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
397843-67-3
C10H14BNO3
207.036
MFCD04039353
GBCSEYKTZAKRMT-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-propan-2-ylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenyl boronic acid, n-isopropyl 4-boronobenzamide, boronic acid, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl-boronic acid
2773475
[4-(Propan-2-ylcarbamoyl)phenyl]boronsäure
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(C)C)(O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
397843-67-3
C10H14BNO3
207.036
MFCD04039353
GBCSEYKTZAKRMT-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-propan-2-ylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenyl boronic acid, n-isopropyl 4-boronobenzamide, boronic acid, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl-boronic acid
2773475
[4-(Propan-2-ylcarbamoyl)phenyl]boronsäure
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(C)C)(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 162°C to 167°C
Menge 250 mg
Formelmasse 207.04
Reinheit (%) 95%