Learn More
4-Isopropylphenylacetonitril, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045439
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4395-87-3
C11H13N
159.23
MFCD00040892
RIPHZOPMCRSGSI-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylphenylacetonitrile, 2-4-isopropylphenyl acetonitrile, 4-isopropylphenyl acetonitrile, 2-4-propan-2-yl phenyl acetonitrile, 4-propan-2-yl phenyl acetonitrile, pubchem17248, acmc-20ai20, 2-4-propan-2-ylphenyl acetonitrile, 2-4-methylethyl phenyl ethanenitrile
138222
2-[4-(propan-2-yl)phenyl]acetonitrile
CC(C)C1=CC=C(CC#N)C=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4395-87-3
C11H13N
159.23
MFCD00040892
RIPHZOPMCRSGSI-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylphenylacetonitrile, 2-4-isopropylphenyl acetonitrile, 4-isopropylphenyl acetonitrile, 2-4-propan-2-yl phenyl acetonitrile, 4-propan-2-yl phenyl acetonitrile, pubchem17248, acmc-20ai20, 2-4-propan-2-ylphenyl acetonitrile, 2-4-methylethyl phenyl ethanenitrile
138222
2-[4-(propan-2-yl)phenyl]acetonitrile
CC(C)C1=CC=C(CC#N)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylphenylacetonitrile
Dichte 0.96
Siedepunkt 150°C (25 mmHg)
Brechungsindex 1.512
Menge 1 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 155941
Formelmasse 159.23
Reinheit (%) ≥98%