Learn More
4-L-Glutaminsäure-Desmopressin-TFA-Salz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-L-Glutamic Acid Desmopressin TFA Salt |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-L-Glutamic Acid Desmopressin TFA Salt |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C46H63N13O13S2 • (C2HF3O2) |
| Synonym | Desmopresssin Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C46H63N13O13S2.C2HF3O2/c47-35(61)22-32-43(70)58-33(45(72)59-18-5-9-34(59)44(71)55-28(8-4-17-51-46(49)50)39(66)52-23-36(48)62)24-74-73-19-16-37(63)53-30(21-26-10-12-27(60)13-11-26)41(68)56-31(20-25-6-2-1-3-7-25)42(69)54-29(40(67)57-32)14-15-38(64)65;3-2(4,5)1(6)7/h1-3,6-7,10-13,28-34,60H,4-5,8-9,14-24H2,(H2,47,61)(H2,48,62)(H,52,66)(H,53,63)(H,54,69)(H,55,71)(H,56,68)(H,57,67)(H,58,70)(H,64,65)(H4,49,50,51);(H,6,7)/t28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-;/m0./s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | O=C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCC(N)=O)=O)CCCNC(N)=N)=O)[C@@H](NC([C@H](CC(N)=O)NC([C@H](CCC(O)=O)NC([C@]([H])(CC2=CC=CC=C2)N3)=O)=O)=O)CSSCCC(N[C@@H](CC4=CC=C(C=C4)O)C3=O)=O.O=C(O)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 2,2,2-Trifluoressigsäure--3-((4R,7S,10S,13S,16S)-7-(2-Amino-2-oxoethyl)-4-((S)-2-(((S)-1-((2-Amino-2-oxoethyl)amino)-5-guanidino-1-oxopentan-2-yl)carbamoyl)pyrrolidin-1-carbonyl)-13-benzyl-16-(4-hydroxybenzyl)-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosan-10-yl)propansäure (1/1) |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mehr anzeigen |