Learn More
4-(Maleimidomethyl)-benzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7038941
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1249094-81-2
C12H8N2O2
212.208
MFCD16665080
DFJVGKSXXPQRLG-UHFFFAOYSA-N
4-maleimidomethyl benzonitrile, 4-2,5-dioxopyrrol-1-yl methyl benzonitrile
60782202
4-(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)Methyl]Benzonitril
C1=CC(=CC=C1CN2C(=O)C=CC2=O)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1249094-81-2
C12H8N2O2
212.208
MFCD16665080
DFJVGKSXXPQRLG-UHFFFAOYSA-N
4-maleimidomethyl benzonitrile, 4-2,5-dioxopyrrol-1-yl methyl benzonitrile
60782202
4-(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)Methyl]Benzonitril
C1=CC(=CC=C1CN2C(=O)C=CC2=O)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Maleimidomethyl)benzonitrile
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 212.2
Reinheit (%) 97%