Learn More
4-Mercaptophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2690700
46.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
637-89-8
C6H6OS
126.17
MFCD00004850
BXAVKNRWVKUTLY-UHFFFAOYSA-N
4-mercaptophenol, 4-hydroxythiophenol, 4-hydroxybenzenethiol, p-hydroxythiophenol, phenol, 4-mercapto, p-mercaptophenol, thiohydroquinone, monothiohydroquinone, 4-hydroxy thiophenol, hydroquinone, monothio
240147
4-Sulfanylphenol
OC1=CC=C(S)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
637-89-8
C6H6OS
126.17
MFCD00004850
BXAVKNRWVKUTLY-UHFFFAOYSA-N
4-mercaptophenol, 4-hydroxythiophenol, 4-hydroxybenzenethiol, p-hydroxythiophenol, phenol, 4-mercapto, p-mercaptophenol, thiohydroquinone, monothiohydroquinone, 4-hydroxy thiophenol, hydroquinone, monothio
240147
4-Sulfanylphenol
OC1=CC=C(S)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Mercaptophenol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 33°C to 35°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 149°C to 150°C (25.0 mmHg)
Flammpunkt 110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel SHC6H4OH
Menge 5 g
Beilstein 06, IV, 5790
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,alkali solution,concentrated,sulfuric acid
Formelmasse 126.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig oder Feststoff mit niedrigemSchmelzpunkt