missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Mercaptopyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3736842
24.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4556-23-4
C5H5NS
111.16
MFCD00006422
FHTDDANQIMVWKZ-UHFFFAOYSA-N
4-mercaptopyridine, pyridine-4-thiol, 4-pyridinethiol, 4-thiopyridine, 4-pyridinethione, pyridine, 4-mercapto, 4-thiopyridone, 4 1h-pyridinethione, pyridine-4 1h-thione, 5-21-07-00167 beilstein handbook reference
2723889
S=C1C=CNC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4556-23-4
C5H5NS
111.16
MFCD00006422
FHTDDANQIMVWKZ-UHFFFAOYSA-N
4-mercaptopyridine, pyridine-4-thiol, 4-pyridinethiol, 4-thiopyridine, 4-pyridinethione, pyridine, 4-mercapto, 4-thiopyridone, 4 1h-pyridinethione, pyridine-4 1h-thione, 5-21-07-00167 beilstein handbook reference
2723889
S=C1C=CNC=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Mercaptopyridine
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 182°C to 189°C
Farbe Braun oder Grün-Gelb bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)SH
Menge 1 g
Beilstein 21, II, 35
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,toluene,methanol and ethanol
IUPAC-Name 1,4-Dihydropyridin-4-thion
Formelmasse 111.16
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Mercaptopyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'