Learn More
4-Methansulfinylbutannitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-methanesulfinylbutanenitrile |
| CAS | 61121-65-1 |
| Summenformel | C5H9NOS |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H9NOS/c1-8(7)5-3-2-4-6/h2-3,5H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)CCCC#N |
| IUPAC-Name | 4-Methylsulfinylbutannitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 131.19 |
| Formelmasse | 131.0405 |