Learn More
4-(Methansulfonamido)phenylboronsäure, 97 %, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 445470050
Weitere Details : CAS : 380430-57-9 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11906881
  • 232.00 € / 5 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 12-08-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
380430-57-9
215.03
NDVJJEADFLTFCD-UHFFFAOYSA-N
2773537
CS(=O)(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
C7H10BNO4S
MFCD02179473
4-methylsulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenylboronic acid, 4-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 4-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 4-methanesulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenyl boronic acid, 4-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 4-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 4-methylsulphonyl amino benzeneboronic acid, 4-methylsulfonylamino benzeneboronic acid
[4-(methansulfonamido)phenyl]Boronsäure
Spezifikation
4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid
5g
96% min. (HPLC)
MFCD02179473
NDVJJEADFLTFCD-UHFFFAOYSA-N
[4-(methansulfonamido)phenyl]Boronsäure
2773537
97%
234°C to 236°C
380430-57-9
C7H10BNO4S
4-methylsulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenylboronic acid, 4-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 4-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 4-methanesulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenyl boronic acid, 4-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 4-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 4-methylsulphonyl amino benzeneboronic acid, 4-methylsulfonylamino benzeneboronic acid
CS(=O)(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
215.03
215.04
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate