Learn More
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzylalkohol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzyl Alcohol |
| CAS | 54344-93-3 |
| Summenformel | C11 H16 O2 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5,12H,6H2,1-4H3 |
| SMILES | COc1cc(C)c(CO)c(C)c1C |
| IUPAC-Name | (4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 180.24 |
| Formelmasse | 180.115 |