missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzamid, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7031507
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
916420-82-1
C9H8F3NO2
219.16
MFCD09025404
PWOYOWADOCFARF-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-2-trifluoromethyl benzamide
46737572
4-methoxy-2-(trifluormethyl)benzamid
COC1=CC(=C(C=C1)C(N)=O)C(F)(F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
916420-82-1
C9H8F3NO2
219.16
MFCD09025404
PWOYOWADOCFARF-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-2-trifluoromethyl benzamide
46737572
4-methoxy-2-(trifluormethyl)benzamid
COC1=CC(=C(C=C1)C(N)=O)C(F)(F)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide
Schmelzpunkt 154°C to 156°C
Menge 1 g
Formelmasse 219.16
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'