Learn More
4-Methoxy-3,5-Dimethylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031231
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
39785-37-0
C9H13NO
151.209
MFCD01907075
HUPGZEYAAFYLSC-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2,6-dimethylanisole, 4-methoxy-3,5-dimethyl-benzenamine, 3,5-dimethyl-4-methoxyaniline, 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl amine, 4-methoxy-3,5-dimethyl-aniline, 4-methoxy-3,5-dimethylphenylamine, benzenamine, 4-methoxy-3,5-dimethyl, 4-methoxy-3,5-xylidine, 2,6-dimethyl-p-anisidine, 3,5-dimethyl-p-anisidine
4166097
4-methoxy-3,5-dimethylanilin
CC1=CC(=CC(=C1OC)C)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
39785-37-0
C9H13NO
151.209
MFCD01907075
HUPGZEYAAFYLSC-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2,6-dimethylanisole, 4-methoxy-3,5-dimethyl-benzenamine, 3,5-dimethyl-4-methoxyaniline, 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl amine, 4-methoxy-3,5-dimethyl-aniline, 4-methoxy-3,5-dimethylphenylamine, benzenamine, 4-methoxy-3,5-dimethyl, 4-methoxy-3,5-xylidine, 2,6-dimethyl-p-anisidine, 3,5-dimethyl-p-anisidine
4166097
4-methoxy-3,5-dimethylanilin
CC1=CC(=CC(=C1OC)C)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3,5-dimethylaniline
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 151.21
Reinheit (%) 98%