missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methoxy-3-buten-2-on (technisch), 90 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-156902
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
4652-27-1
C5H8O2
100.12
MFCD00008778,MFCD00008778,MFCD00008778
VLLHEPHWWIDUSS-ARJAWSKDSA-N
z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-methoxy-, 3z, z-4-methoxy-3-butene-2-one
643837
(3Z)-4-methoxybut-3-en-2-one
CO\C=C/C(C)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
4652-27-1
C5H8O2
100.12
MFCD00008778,MFCD00008778,MFCD00008778
VLLHEPHWWIDUSS-ARJAWSKDSA-N
z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-methoxy-, 3z, z-4-methoxy-3-butene-2-one
643837
(3Z)-4-methoxybut-3-en-2-one
CO\C=C/C(C)=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-buten-2-one
Namenshinweis tech., 90%
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 200°C
Flammpunkt 63°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH=CHCOCH3
Brechungsindex 1.4650 to 1.469
Menge 10 mL
Beilstein 01, IV, 4080
Fieser 10,258
Relative Dichte 0.98
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxy-3-buten-2-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'