Learn More
4-Methoxy-3-methylphenol, TRC
Artikelnummer. 30473547
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473547 10 mg 10 Milligramm
30473545 100 mg 100 Milligramm
30466662 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30473547 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33629310MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14786-82-4
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.16
IUPAC-Name 4-methoxy-3-methylphenol
SMILES COc1ccc(O)cc1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-methylphenol
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O2/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
Formelmasse 138.0681