Learn More
4-Methoxy-3-Pyridinboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212125
40.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1266615-79-5, 355004-67-0
C6H8BNO3
152.94
MFCD07186213
YUTPAZKVEOJQCY-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-3-pyridineboronic acid, 4-methoxypyridin-3-yl boronic acid, 4-methoxypyridine-3-boronic acid, 3-borono-4-methoxypyridine, 4-methoxy-3-pyridylboronic acid, boronic acid, 4-methoxy-3-pyridinyl, 4-methoxy-pyridine-3-boric acid, acmc-209iha, 4-methoxy-5-pyridineboronic acid, 4-methoxy-pyridin-3-boronic acid
2762556
(4-methoxypyridin-3-yl)boronic acid
COC1=CC=NC=C1B(O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1266615-79-5, 355004-67-0
C6H8BNO3
152.94
MFCD07186213
YUTPAZKVEOJQCY-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-3-pyridineboronic acid, 4-methoxypyridin-3-yl boronic acid, 4-methoxypyridine-3-boronic acid, 3-borono-4-methoxypyridine, 4-methoxy-3-pyridylboronic acid, boronic acid, 4-methoxy-3-pyridinyl, 4-methoxy-pyridine-3-boric acid, acmc-209iha, 4-methoxy-5-pyridineboronic acid, 4-methoxy-pyridin-3-boronic acid
2762556
(4-methoxypyridin-3-yl)boronic acid
COC1=CC=NC=C1B(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Farbe Cremefarben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 152.94
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.