Learn More
4-Methoxy-3-(trifluormethoxy)benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7028734
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
853771-90-1
C9H7F3O3
220.147
MFCD08062376
FFXBLEVIHWURLC-UHFFFAOYSA-N
24721070
4-methoxy-3-(trifluormethoxy)benzaldehyd
COC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC(F)(F)F
853771-90-1
C9H7F3O3
220.147
MFCD08062376
FFXBLEVIHWURLC-UHFFFAOYSA-N
24721070
4-methoxy-3-(trifluormethoxy)benzaldehyd
COC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4-Methoxy-3-(trifluormethoxy)benzaldehyd wird als Zwischenprodukt in der Pharmaindustrie verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Brechungsindex 1.488
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym 4-methoxy-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methoxy-3-trifluoromethoxy, 4-methoxy-3-trifluoromethyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-methoxy-3-trifluoromethoxy, 2-methyl-4-methoxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 220.15
Reinheit (%) 98%