Learn More
4-Methoxy-3-(Trifluoromethoxy)phenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15486877
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15486877 1 g 1 Gramm
15468725 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33982.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1262018-46-1
Summenformel C11H9F3O4
Molekulargewicht (g/mol) 262.184
MDL-Nummer MFCD18398503
InChI-Schlüssel DWBGYFCPZATQOQ-HWKANZROSA-N
Synonym 4-methoxy-3-trifluoromethoxy cinnamic acid, 2e-3-4-methoxy-3-trifluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, 3-4-methoxy-3-trifluoromethoxy phenyl acrylic acid
PubChem CID 66523533
IUPAC-Name (E)-3-[4-Methoxy-3-(trifluormethoxy)phenyl]prop-2-ensäure
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Menge 1 g
Formelmasse 262.18
Reinheit (%) 97%