Learn More
4-Methoxy-5-nitro-1H-pyridin-2-on, TRC
Artikelnummer. 30484109
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30484109 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30484109 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2627351G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-5-nitro-1H-pyridin-2-one
CAS 607373-82-0
Summenformel C6 H6 N2 O4
Menge 1 g
Synonym 2-Hydroxy-methoxy-5-nitropyridine, 4-Methoxy-5-nitropyridin-2-ol
InChI-Formel InChI=1S/C6H6N2O4/c1-12-5-2-6(9)7-3-4(5)8(10)11/h2-3H,1H3,(H,7,9)
SMILES COc1cc(O)ncc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4-Methoxy-5-nitropyridin-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 170.12
Formelmasse 170.0328