Learn More
4-Methoxy-Lornoxicam, TRC
Artikelnummer. 30482978
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30482978 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30482978 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL47001050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy Lornoxicam
CAS 2469039-23-2
Summenformel C14H12ClN3O4S2
Menge 50 mg
Synonym 6-Chloro-4-methoxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Lornoxicam Methyl Ether Impurity
InChI-Formel InChI=1S/C14H12ClN3O4S2/c1-18-11(14(19)17-10-5-3-4-6-16-10)12(22-2)13-8(24(18,20)21)7-9(15)23-13/h3-7H,1-2H3,(H,16,17,19)
SMILES ClC(S1)=CC2=C1C(OC)=C(C(NC3=CC=CC=N3)=O)N(C)S2(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 385.85