Learn More
4-Methoxy-N-methylbenzylamin, 95 %, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 451730100
Weitere Details : CAS : 702-24-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge 10g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15274894
  • 296.00 € / 10 Gramm
Verfügbar ab
30-04-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
702-24-9
151.21
4-methoxy-n-methylbenzylamine, n-4-methoxybenzyl-n-methylamine, n-methyl-4-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, 4-methoxyphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-methoxy-n-methyl, 4-methoxy-benzyl-methyl-amine, 4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-p-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methyl-methanamine
1-(4-methoxyphenyl)-N-Methylmethanamin
C9H13NO
AIJFPNKGGAPZFJ-UHFFFAOYSA-N
485407
CNCC1=CC=C(C=C1)OC
Spezifikation
4-Methoxy-N-methylbenzylamine
109°C
1.008
10g
94% min. (GC)
CH3C6H4CH2NCH3
Solubility in water: slightly soluble
CNCC1=CC=C(C=C1)OC
151.21
151.21
1.0080g/mL
Glasflasche
222.0°C
702-24-9
C9H13NO
4-methoxy-n-methylbenzylamine, n-4-methoxybenzyl-n-methylamine, n-methyl-4-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, 4-methoxyphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-methoxy-n-methyl, 4-methoxy-benzyl-methyl-amine, 4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-p-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methyl-methanamine
AIJFPNKGGAPZFJ-UHFFFAOYSA-N
1-(4-methoxyphenyl)-N-Methylmethanamin
485407
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation