Learn More
Alfa Aesar™ 4-Methoxy-N-Methylbenzylamin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H55776.03
Weitere Details : CAS : 702-24-9 Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15462128
  • 108.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
702-24-9
151.209
AIJFPNKGGAPZFJ-UHFFFAOYSA-N
485407
CNCC1=CC=C(C=C1)OC
C9H13NO
MFCD04115407
4-methoxy-n-methylbenzylamine, n-4-methoxybenzyl-n-methylamine, n-methyl-4-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, 4-methoxyphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-methoxy-n-methyl, 4-methoxy-benzyl-methyl-amine, 4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-p-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methyl-methanamine
1-(4-methoxyphenyl)-N-Methylmethanamin
Spezifikation
4-Methoxy-N-methylbenzylamine
702-24-9
MFCD04115407
4-methoxy-n-methylbenzylamine, n-4-methoxybenzyl-n-methylamine, n-methyl-4-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, 4-methoxyphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-methoxy-n-methyl, 4-methoxy-benzyl-methyl-amine, 4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-p-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methyl-methanamine
CNCC1=CC=C(C=C1)OC
151.209
151.21
1g
C9H13NO
UN2735
AIJFPNKGGAPZFJ-UHFFFAOYSA-N
1-(4-methoxyphenyl)-N-Methylmethanamin
485407
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation