Learn More
4-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022537
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
123-11-5
C8H8O2
136.15
MFCD00003385
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, benzaldehyde, 4-methoxy, crategine
31244
CHEBI:28235
4-Methoxybenzaldehyd
COC1=CC=C(C=C1)C=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
123-11-5
C8H8O2
136.15
MFCD00003385
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, benzaldehyde, 4-methoxy, crategine
31244
CHEBI:28235
4-Methoxybenzaldehyd
COC1=CC=C(C=C1)C=O
4-Methoxybenzaldehyde is widely utilized in the fragrance and flavor industry. It finds application as an important intermediate in the synthesis of other organic compounds, perfumes and pharmaceuticals like antihistamines. It is also used in the preparation of agrochemicals, dyes and plastic additives. A solution of para-anisaldehyde with acid and ethanol is used as stain in thin layer chromatography (TLC), which provides easy identification of different compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzaldehyd wird in der Duft- und Geschmacksindustrie viel verwendet. Es findet Anwendung als wichtiges Zwischenprodukt bei der Synthese anderer organischer Verbindungen, Parfüms und Pharmazeutika wie Antihistaminika. Es wird auch bei der Herstellung von Agrochemikalien, Farbstoffen und Kunststoffadditiven verwendet. Eine Lösung aus Para-Anisaldehyd mit Säure und Ethanol wird als Färbemittel in der Dünnschichtchromatographie (TLC) verwendet, was eine einfache Identifizierung verschiedener Verbindungen ermöglicht.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Alkohol, Äther, Chloroform und Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 0°C to 2°C
Dichte 1.121
Siedepunkt 247°C to 249°C
Flammpunkt 116°C (241°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.573
Menge 50 g
Beilstein 471382
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,663
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,alcohol,ether,chloroform and benzene. Immiscible with water.
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig