Learn More
4-Methoxybenzol-1,3-dicarbonsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30459638
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30459638 4 x 25 mg 100 Milligramm
30050780 25 mg 25 Milligramm
30051387 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30459638 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3421.0100254AMP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Methoxybenzol-1,3-dicarbonsäure, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid
CAS 2206-43-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H8 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Picotamide Monohydrate Imp. A (EP), Picotamide Imp. A (EP), 2-Methoxy-1,5-benzenedicarboxylic acid, 4-Methoxy-1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-Methoxyisophthalic acid, NSC 20694, Picotamide Monohydrate Impurity A, Picotamide Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O5/c1-14-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Lösungstyp Neat
SMILES COc1ccc(cc1C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name 4-Methoxybenzol-1,3-dicarbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 196.16
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 196.0372 g/mol