Learn More
4-Methoxybenzophenon 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-156951
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
611-94-9
C14H12O2
212.25
MFCD00008403
SWFHGTMLYIBPPA-UHFFFAOYSA-N
4-methoxybenzophenone, 4-methoxyphenyl phenyl methanone, p-methoxybenzophenone, benzophenone, 4-methoxy, methanone, 4-methoxyphenyl phenyl, phenyl p-anisyl ketone, 4-benzoylanisole, 4-methoxyphenyl phenylmethanone, unii-i4xj07373m, 4-methoxyphenyl-phenylmethanone
69146
(4-Methoxyphenyl)-phenylmethanon
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
611-94-9
C14H12O2
212.25
MFCD00008403
SWFHGTMLYIBPPA-UHFFFAOYSA-N
4-methoxybenzophenone, 4-methoxyphenyl phenyl methanone, p-methoxybenzophenone, benzophenone, 4-methoxy, methanone, 4-methoxyphenyl phenyl, phenyl p-anisyl ketone, 4-benzoylanisole, 4-methoxyphenyl phenylmethanone, unii-i4xj07373m, 4-methoxyphenyl-phenylmethanone
69146
(4-Methoxyphenyl)-phenylmethanon
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzophenone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 58°C to 63°C
Farbe Orange-gelb bis weiß
Siedepunkt 354°C to 356°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4COC6H5
Menge 25 g
Beilstein 08, 159
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff