Learn More
4-Methoxybenzophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
4-Methoxybenzophenone and its analogues showed diverse plant growth-regulating actions such as inhibition of shoot and root growth, induction of chlorosis, and a disturbance in phototropism or geotropism. It is also used as a photo polymerization catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzophenon und seine Analoga zeigten verschiedene pflanzenwachstumsregulierende Maßnahmen wie Hemmung von Sprossen und Wurzelwachstum, Induktion von Chlorose und eine Störung des Phototropismus oder des Geotropismus. Es wird auch als Photopolymerisationskatalysator verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-Methoxybenzophenon und seine Analoga zeigten verschiedene pflanzenwachstumsregulierende Maßnahmen wie Hemmung von Sprossen und Wurzelwachstum, Induktion von Chlorose und eine Störung des Phototropismus oder des Geotropismus. Es wird auch als Photopolymerisationskatalysator verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxybenzophenone |
Schmelzpunkt | 60°C to 63°C |
Siedepunkt | 354°C to 356°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1104713 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 212.25 |
Reinheit (%) | ≥98% |