Learn More
4-Methoxybiphenyl-3-carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30479264
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30479264 50 mg 50 Milligramm
30476886 100 mg 100 Milligramm
30466059 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30479264 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26618850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107410-07-1
Summenformel C14H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 228.24
Synonym 4-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid, 2-Methoxy-5-phenylbenzoic Acid
IUPAC-Name 2-methoxy-5-phenylbenzoic acid
SMILES COc1ccc(cc1C(=O)O)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybiphenyl-3-carboxylic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H12O3/c1-17-13-8-7-11(9-12(13)14(15)16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H,15,16)
Formelmasse 228.0786