missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7025975
19.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1253-47-0
C27H24ClO2P
446.91
MFCD02683069
NKKAHXNONUTMEY-UHFFFAOYSA-M
4-methoxycarbonylbenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-methoxycarbonyl-benzyltriphenylphosphoniumchloride, 4-methoxycarbonyl benzyl triphenylphosphonium chloride, 4-carbomethoxybenzyl triphenylphosphonium chloride, methyl 4-triphenylphosphino methyl benzoate, chloride, acmc-1btgg, 4-methoxycarbonyl-benzyltriphenylphosphonium chloride, methyl alpha triphenylphosphonio-p-toluate chloride, 4-methoxycarbonyl-benzyl-triphenyl-phosphonium chloride
18001058
{[4-(methoxycarbonyl)phenyl]methyl}triphenylphosphanium chloride
[Cl-].COC(=O)C1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1253-47-0
C27H24ClO2P
446.91
MFCD02683069
NKKAHXNONUTMEY-UHFFFAOYSA-M
4-methoxycarbonylbenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-methoxycarbonyl-benzyltriphenylphosphoniumchloride, 4-methoxycarbonyl benzyl triphenylphosphonium chloride, 4-carbomethoxybenzyl triphenylphosphonium chloride, methyl 4-triphenylphosphino methyl benzoate, chloride, acmc-1btgg, 4-methoxycarbonyl-benzyltriphenylphosphonium chloride, methyl alpha triphenylphosphonio-p-toluate chloride, 4-methoxycarbonyl-benzyl-triphenyl-phosphonium chloride
18001058
{[4-(methoxycarbonyl)phenyl]methyl}triphenylphosphanium chloride
[Cl-].COC(=O)C1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride
Schmelzpunkt 230°C to 235°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 446.91
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'