Learn More
4-Methoxymetanilylfluorid, 97 %, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxymetanilyl fluoride |
Namenshinweis | 97% |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 60°C to 65°C |
Farbe | Beige nach braun |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3OC6H3(NH2)SO2F |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Methoxymetanilyl fluoride
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.