Learn More
4-Methoxyphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022198
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
150-76-5
C7H8O2
124.14
MFCD00002332
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolum
9015
CHEBI:69441
4-Methoxyphenol
COC1=CC=C(O)C=C1
150-76-5
C7H8O2
124.14
MFCD00002332
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolum
9015
CHEBI:69441
4-Methoxyphenol
COC1=CC=C(O)C=C1
4-Methoxyphenol is an active ingredient and used in dermatology. It is employed as a pharmaceutical drug in skin depigmentation. It is used as polymerization inhibitors. For example, in the radical polymerization of acryaltes and styrene monomers. It is also used as an intermediate in the preparationagrochemicals, liquid crystals. It acts as a stabilizer for the formulation of inks, toners and adhesives. It is mainly used as an additive for textile and leather industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxyphenol ist ein Wirkstoff, der in der Dermatologie verwendet wird. Es wird als pharmazeutisches Mittel bei einer Depigmentierung der Haut eingesetzt. Es wird als Polymerisationshemmer verwendet. Zum Beispiel bei der radikalen Polymerisation von Acryalten und Styrol-Monomeren. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Agrochemikalien, Flüssigkristallen verwendet. Es dient als Stabilisator bei der Formulierung von Tinten, Tonern und Klebstoffen. Es wird hauptsächlich als Zusatzstoff in der Textil- und Lederindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Ethylacetat, Ethanol, Ether, Benzol und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Den Behälter dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Halogenen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenol
Schmelzpunkt 55°C to 58°C
Dichte 1.55
Siedepunkt 243°C to 246°C
Flammpunkt 132°C (269°F)
Menge 50 g
Beilstein 507924
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,ethyl acetate,ethanol,ether,benzene and carbon tetrachloride.
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.