Learn More
(4-Methoxyphenyl)(4-piperidyll)methanonhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (4-Methoxyphenyl)(4-piperidyl)methanone hydrochloride |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 255.74 |
Reinheit (%) | 97% |