Learn More
(4-Methoxyphenyl)acetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758316
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
104-47-2
MFCD00001919
PACGLQCRGWFBJH-UHFFFAOYSA-N
4-methoxyphenylacetonitrile, 2-4-methoxyphenyl acetonitrile, 4-methoxybenzyl cyanide, 4-methoxyphenyl acetonitrile, p-methoxyphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzyl cyanide, anisylacetonitrile, 4-anisyl cyanide, p-methoxybenzeneacetonitrile
66031
2-(4-methoxyphenyl)acetonitril
COC1=CC=C(C=C1)CC#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
104-47-2
MFCD00001919
PACGLQCRGWFBJH-UHFFFAOYSA-N
4-methoxyphenylacetonitrile, 2-4-methoxyphenyl acetonitrile, 4-methoxybenzyl cyanide, 4-methoxyphenyl acetonitrile, p-methoxyphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzyl cyanide, anisylacetonitrile, 4-anisyl cyanide, p-methoxybenzeneacetonitrile
66031
2-(4-methoxyphenyl)acetonitril
COC1=CC=C(C=C1)CC#N
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (4-Methoxyphenyl)acetonitrile
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 8.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 286.0°C to 287.0°C
Flammpunkt 117°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H9NO
Strukturformel CH3OC6H4CH2CN
Brechungsindex 1.53
Menge 5 g
Beilstein 10, 191
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethyl alcohol,ethyl ether,chloroform,miscible in isopropanol,acetone,toluene
Molekulargewicht (g/mol) 147.18
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (4-Methoxyphenyl)acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P330-Mund ausspülen.