Learn More
4-Methoxyphenylisothiocyanat, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxyphenyl isothiocyanate |
CAS Min. % | 97.0 |
Dichte | 1.1900g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | CH3OC6H4NCS |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 165.22 |
Reinheit (%) | 97% |